Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
423.69 CHF - 770.07 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15787367
|
Eppendorf™
4967000014 |
0,2 bis 2,0 ml |
423.69 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15797367
|
Eppendorf™
4967000022 |
0,5 bis 5,0 ml |
423.69 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15707377
|
Eppendorf™
4967000030 |
1,0 bis 10 ml |
463.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15717377
|
Eppendorf™
4967000049 |
2,5 bis 25 ml |
567.26 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15781587
|
Eppendorf™
4967000057 |
5,0 bis 50 ml |
614.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15727377
|
Eppendorf™
4967000065 |
10 bis 100 ml |
770.07 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
- Rückführventil
- Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
- Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
- Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
- Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
- PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
- Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
- Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
- Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Option zur Anwenderanpassung
Spezifikation
1 |