Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
Marke: Eppendorf™ 4967000022
329.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
- Rückführventil
- Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
- Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
- Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
- Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
- PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
- Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
- Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
- Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Option zur Anwenderanpassung
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender mit Adaptern | |
PTFE, Polypropylen, Glas | |
Umluftventil, Adapter GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Aufnahmeröhrchen (125–240 mm) |
1 | |
0,5 bis 5,0 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30