Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
Marke:  Eppendorf™ 4967000014
329.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15787367
  • 423.69 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
  • Rückführventil
  • Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
  • Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
  • Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
  • Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
  • PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
  • Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
  • Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
  • Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Option zur Anwenderanpassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenaufsatzdispenser mit Adaptern
1
0,2 bis 2,0 ml
Umluftventil, Adapter GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Aufnahmeröhrchen (125–240 mm)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Varispenser 2x > 0.2–2.0 ml