Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
359.43 CHF - 690.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Analoger Flaschenaufsatzspender mit Adaptern |
---|---|
Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15707357
|
Eppendorf™
4966000010 |
0,2 bis 2 ml |
359.43 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15717357
|
Eppendorf™
4966000029 |
0,5 bis 5 ml |
359.43 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15727357
|
Eppendorf™
4966000037 |
1 bis 10 ml |
392.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15737357
|
Eppendorf™
4966000045 |
2,5 bis 25 ml |
477.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15747357
|
Eppendorf™
4966000053 |
5,0 bis 50 ml |
557.22 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15757357
|
Eppendorf™
4966000061 |
10 bis 100 ml |
690.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Varispenser™ 2 eignet sich ideal zum Dispensieren von Aliquots aus großen Flaschen.
- Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
- Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
- Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
- Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
- PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
- Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
- Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
- Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Option zur Anwenderanpassung
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender mit Adaptern | |
1 |