Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säulen
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 762551.100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Präparative Säule | |
Komplexe analytische und präparative Trennungen von basischen, neutralen und sauren Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Pestiziden, fettlöslichen Vitaminen, Aldehyden, Ketonen und phenolischen Verbindungen | |
5800 psi (400 bar) | |
1 bis 11 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
10 mm | |
50 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C18 HT | |
18% | |
Ja | |
VarioPrep HPLC-Trennsäule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säulen > Länge:50mm; Kohlenstofflast:18%
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur