Learn More
Clinitrol™ 290 Reference Solution; Advanced Instruments
Critical normal human serum midpoint of 290mOsm
Marke:  N/A 3MA029
Encompass
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12802201
Beschreibung
Beschreibung
Critical normal human serum midpoint of 290mOsm
  • Checks performance of freezing-point osmometers in the critical area of normal serum values
  • Contains known and controlled quantities of some of the same solutes which comprise osmotically active particles of serum
  • Pipetted into a tube and run just like normal serum
  • Runs as the first and last samples in a series of tests to monitor operator technique and instrument performance
  • Does not require mixing, reconstituting or refrigerating; one-year shelf life
Spezifikation
Spezifikation
CE
2°bis 30 °C
2020, 3300 and 3320 Osmometers
Reference Solution
Osmometer instrument calibration and quality control
Flüssig
Klar
290 mOsm/kg H2O
Serum
Sodium Chloride (NaCl) and 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate
10 x 2 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Clinitrol™ 290 Reference Solution; Advanced Instruments