Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit
The Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit is designed for efficient cDNA synthesis and amplification directly from intact single cells (1–1,000) or low amounts of total RNA (2 pg–10 ng).
Marke: Invitrogen™ 11752192
Beschreibung
- Entwickelt zur effizienten cDNA-Synthese und -Amplifikation direkt aus intakten Einzelzellen (1 bis 1.000) oder geringen Mengen an Gesamt-RNA (2 pg bis 10 ng)
- Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für Zelllyse, Reverse Transkription (RT) und PCR-Amplifikation in einem praktischen vorgemischten Format
- Eine Kombination aus erstklassigen Enzymen (Superscript IV Reverse Transkriptase und Platinum Superfi U DNA-Polymerase) ermöglicht hohe Erträge, Empfindlichkeit und Präzision
- Aufgrund der kurzen Reaktionszeiten und des minimalen manuellen Eingriffs kann dieses einfache Einzelröhrchen-Präamplifikationsprotokoll in etwas mehr als zwei Stunden abgeschlossen werden
- Die qualitativ hochwertige globale cDNA kann für NGS-Anwendungen (Next-Generation Sequencing) oder zur Genexpressionsanalyse mittels Echtzeit-PCR verwendet werden
- Hochgradige Empfindlichkeit zum Nachweis von niedrig abundanten Zielen bereits ab einer Einzelzelle oder 2 pg Gesamt-RNA
- Hochwertige cDNA für vollständige Transkriptinformationen mit einheitlicher Abdeckung
- Globale Präamplifikation, kompatibel mit nachgeschalteten Analysen mittels NGS oder Echtzeit-PCR
Jedes Paket enthält:
- 10X Lysepuffer, 48 μl
- RNase-Inhibitor, 19 μl
- Auffang-Oligonukleotid, 48 μl
- 4x SuperScript IV cDNA Synthese-Mastermix, 240 μl
- Templatewechsel-Oligonukleotid, 48 μl
- 2x Platinum Superfi U Präamplifikations-Mastermix, 2x 1,2 ml
- Präamplifikationsprimer, 48 μl
- Wasser, Nuklease-frei, 2x 1,25 ml
Spezifikation
Vier Packungen mit je: |
|
Hoch | |
30 min | |
50 °C | |
SuperScript IV | |
Next-Generation-Sequenzierung (NGS), Real-Time PCR (qPCR) | |
192 Reaktionen | |
Bis 10 kb |
Kit | |
Platinum SuperFi U DNA-Polymerase | |
Reverse Transcription, Preamplification | |
192 reactions | |
Trockeneis | |
PCR-amplifizierte cDNA | |
Reverse Transkription | |
Zellen oder RNA |