Learn More
WTW™ Thermoreaktor mit variabler Wellenlänge und 4 Temperatureinstellungen
Für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor
1140.00 CHF - 2000.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Thermoreaktor
Hertz 50/60 Hz
Spannung 230/115 V
Tiefe (metrisch) 315 mm
Höhe (metrisch) 185 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10041862
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WTW™
1P22-
2 x 12 Reaction Cuvettes
1905.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10132342
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WTW™
1P23-1
2x 12 Reaktionsküvetten in 2 Heizblöcken
2000.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10159081
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WTW™
1P21-1
12 Reaktionsküvetten
1140.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermoreaktoren für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor, einschließlich kurzzeitiger und selbstprogrammierter Hochtemperaturzersetzung bis 170 °C. Die hohe Reaktionstemperatur über einen definierten Zeitraum gewährleistet den vollständigen Abbau der Probe. Die erforderlichen Temperaturen und Abbauzeiten für die Standardparameter werden in jedem WTW-Thermoreaktor gespeichert. Darüber hinaus stehen verschiedene Optionen für die Selbstprogrammierung und Küvettennummern zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
Thermoreaktor
230/115 V
185 mm
50/60 Hz
315 mm
256 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Thermoreaktor mit variabler Wellenlänge und 4 Temperatureinstellungen