Learn More
WTW™ Thermoreaktor mit variabler Wellenlänge und 4 Temperatureinstellungen
Für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor
Marke: WTW™ 1P23-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermoreaktoren für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor, einschließlich kurzzeitiger und selbstprogrammierter Hochtemperaturzersetzung bis 170 °C. Die hohe Reaktionstemperatur über einen definierten Zeitraum gewährleistet den vollständigen Abbau der Probe. Die erforderlichen Temperaturen und Abbauzeiten für die Standardparameter werden in jedem WTW-Thermoreaktor gespeichert. Darüber hinaus stehen verschiedene Optionen für die Selbstprogrammierung und Küvettennummern zur Verfügung.Spezifikation
Thermoreaktor | |
230/115 V | |
315 mm | |
Routinemäßige und spezialisierte Aufgaben im Abwasser und in Labors | |
2x 12 Reaktionsküvetten in 2 Heizblöcken |
50/60 Hz | |
560 W | |
115/230 V ±15 %, 50/60 Hz, 560 W | |
185 mm | |
256 mm |