Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
70.05 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelverträgliche Behälter |
Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/4 Zoll-28 UNF(F) |
Produktcode | Marke | Typ | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15814524
|
Cole-Parmer™
12018-04 |
Drei 1/4 in-28-Anschlüsse | Blau/weißes PTFE, PP | Gehäuse GL45 |
70.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15824524
|
Cole-Parmer™
12018-01 |
304 SS-Anschlussgewindeeinsätze, drei 1/4 Zoll-28 | Blau/weißes PTFE, PP, SS | Gehäuse GL45 |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15854474
|
Cole-Parmer™
12018-54 |
Zwei 1/4 in-28-Anschlüsse | Blau/weißes PTFE, PP | Gehäuse GL25 |
105.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)Warranty
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
Lösungsmittelverträgliche Behälter | |
1/4 Zoll-28 UNF(F) |