Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke:  Cole-Parmer™ 12018-54
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15854474
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Blau/weißes PTFE, PP
1/4 Zoll-28 UNF(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
Gehäuse GL25
Zwei 1/4 in-28-Anschlüsse