Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke: Cole-Parmer™ 12018-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
Blau/weißes PTFE, PP | |
1/4 Zoll-28 UNF(F) |
Lösungsmittelverträgliche Behälter | |
Gehäuse GL45 | |
Drei 1/4 in-28-Anschlüsse |