Learn More
Vanadiumdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399867
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399867
10 cm
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Artikelnummer. 11399867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042224.BS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium wire
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 cm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈10.8g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
ChargennummerR04H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number042224.BS
ChargennummerR03E080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
ChargennummerQ23G013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
ChargennummerA30P10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
Name des Produkts
Vanadiumdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >