Learn More
Vanadiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, spannungsfrei, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367907
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, spannungsfrei, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367907
10 cm
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
100 cm
250 cm
Artikelnummer. 11367907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014359.BS
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia., Stress relieved
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 cm
Reinheit (%) 99.7%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈4.8g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI17T025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number014359.BW,014359.BS,014359.BY
ChargennummerT10F050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014359.BW,014359.BS,014359.BY
ChargennummerX22H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014359.BW,014359.BS,014359.BY
ChargennummerX09B047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number014359.BW,014359.BS,014359.BY
ChargennummerH13P25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number014359.BW,014359.BS,014359.BY
Name des Produkts
Vanadiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, spannungsfrei, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >