Learn More
Vanadiumdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319877
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319877
50 cm
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Artikelnummer. 11319877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042224.BW
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium wire
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 cm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈10.8g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
ChargennummerR03E080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
ChargennummerQ23G013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
ChargennummerA30P10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
ChargennummerE07N03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042224.CB,042224.BW,042224.BS
Name des Produkts
Vanadiumdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >