Learn More
Vanadiumpulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanadium |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Schmelzpunkt | 1900°C |
Siedepunkt | 3000°C |
Aussehen | Silver Gray powder |
Dichte | 6.11 g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% (Metals basis) |
Menge | 10 g |
Netzgröße | -325 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Vanadiumpulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur