Learn More
Vanadiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301519
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301519
25 cm
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
Artikelnummer. 11301519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013996.BU
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.93g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY30H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerY30H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerE10X008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerU24H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerZ06D073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
Name des Produkts
Vanadiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >