Learn More
Vanadiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311519
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311519
5 cm
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
Artikelnummer. 11311519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013996.BQ
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 cm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.93g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY30H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerY30H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerE10X008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerU24H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
ChargennummerZ06D073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013996.BU,013996.BQ,013996.BY
Name des Produkts
Vanadiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >