Learn More
Vanadiumfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329578
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329578
100 x 200 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Artikelnummer. 11329578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044106.GK
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium foil
Namenshinweis 0.075mm (0.003 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 200 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.29g/50x100mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX08K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number044106.GK,044106.FY
ChargennummerZ03K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number044106.GK,044106.FY
ChargennummerX02G006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number044106.GK,044106.FY
ChargennummerF23R009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044106.GK,044106.FY
ChargennummerL01R002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044106.GK,044106.FY
Name des Produkts
Vanadiumfolie, 0.075 mm (0.003 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >