Learn More
Vanadiumfolie, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321319
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumfolie, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321319
100 x 200 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11321319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013783.GK
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 3.87 g/50 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 100 x 200 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR16I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number013783.GK,013783.FY
ChargennummerS20I065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number013783.GK,013783.FY
ChargennummerT18I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number013783.GK,013783.FY
ChargennummerS20I063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number013783.GK,013783.FY
ChargennummerP24I060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number013783.GK,013783.FY
Name des Produkts
Vanadiumfolie, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >