Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskalen, mit Zertifikat
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
660.00 CHF - 779.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden
Akkutyp Wiederaufladbar, Bleisäure
Displaytyp Duales rotes LED-Display
Abmessungen (L x B) Plattform 190 x 242 mm
Schutzartklasse IP68
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Bauweise Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Bauweise Preis Menge & Verfügbarkeit  
15496111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ohaus™
30035653
1.5 kg V41PWE1501T-M 0,0005 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
660.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15426121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ohaus™
30035656
15 kg V41PWE15T-M 0,005 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
672.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15416121
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30035655
6 kg V41PWE6T-M 0,002 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
672.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15406121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ohaus™
30035654
3 kg V41PWE3T-M 0,001 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
672.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15496121
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30035665
6 kg V41XWE6T-M 0,002 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
779.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15486121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ohaus™
30035664
3 kg V41XWE3T-M 0,001 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
779.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15476121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ohaus™
30035663
1.5 kg V41XWE1501T-M 0,0005 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
779.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15406131
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30035666
15 kg V41XWE15T-M 0,005 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
779.00 CHF
1 Einheit
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Wasserdichtes Design
  • Kombination von berührungslosen Operationen, Geschwindigkeit und Haltbarkeit
  • Lieferbar in Edelstahlausführung und Kunststoffgehäuse
  • Helle LED-Anzeigen vorn und hinten
  • Doppelte Anzeigen ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
  • Durchstichfeste Tastaturen
  • Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität der Wägevorgänge
  • Maximale externe Auflösung von 1:6,000/1:7,500
  • Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
  • Durchflussdesign gemäß IP68 gewährleistet, dass die Waage vor Schäden durch Flüssigkeiten geschützt ist
  • Große, voll gummierte Füße an den äußeren Ecken der Waage bieten eine große Standfläche und einen Oberflächenwiderstand, der das Risiko minimiert, dass die Waagen auf glatten Oberflächen gleiten oder herabfallen
  • Präzise Messungen mit OIML/EC-Typgenehmigung, um die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß den EG-Richtlinien und dem EN 45501 zu erfüllen oder zu übertreffen
  • 100 – 240 VAC
  • Abmessungen (T x B x H): Modell V41PW: 280 x 256 x 121 mm, Modell V41XW: 288 x 256 x 124 mm
Weitere Standardmerkmale und -anlagen: Verstellbare Füße, Libelle mit Beleuchtung, Navigation für Menü- und Modus-Setup bestätigt auf Tasten, Tragegriff für einfachen Transport, Edelstahlwanne und chemisch beständiger Schutzüberzug, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
  • Wiegen – Bestimmen des Gewichts der Artikel in einer oder mehreren Wägeeinheiten g, kg – Verwenden einer Gewichtsanzeige von 0.2 bis 5 g für Zusätze, Gewürze und Hefe
  • Prozentwägen – Inklusive Prozentwägung für Rezepturformulierung & Bäckereien
  • Kontrollwägen – Anhand der hellen roten/gelben/grünen LEDs Behälter und Verpackungen problemlos nach Gewicht zum Sortieren, Graduieren und Portionieren füllen
  • Akkumulation – Belassen einer laufenden Summe aller Artikel nach Gewicht für die Aufzeichnung langfristiger Produktionslaufergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden
Duales rotes LED-Display
IP68
≤0,5 Sekunden
12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz)
Wiederaufladbar, Bleisäure
190 x 242 mm
IR
-10 °C bis +40 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskalen, mit Zertifikat