Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskalen, mit Zertifikat
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
Marke:  Ohaus™ 30035665
760.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15496121
  • 779.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden
Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
Duales rotes LED-Display
0,002 kg
IP68
≤0,5 Sekunden
3,9 kg
Wiederaufladbar, Bleisäure
6 kg
190 x 242 mm
V41XWE6T-M
IR
-10 °C bis +40 °C
12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskalen, mit Zertifikat > Modell:V41XWE6T-M; Fassungsvermögen:6kg; Ablesbarkeit:0,002kg; Oberseite/Plattform aus Edelstahl, ABS-Gehäuse