Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskalen, mit Zertifikat
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
Marke: Ohaus™ 30035654
655.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Wasserdichtes Design
- Kombination von berührungslosen Operationen, Geschwindigkeit und Haltbarkeit
- Lieferbar in Edelstahlausführung und Kunststoffgehäuse
- Helle LED-Anzeigen vorn und hinten
- Doppelte Anzeigen ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
- Durchstichfeste Tastaturen
- Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität der Wägevorgänge
- Maximale externe Auflösung von 1:6,000/1:7,500
- Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
- Durchflussdesign gemäß IP68 gewährleistet, dass die Waage vor Schäden durch Flüssigkeiten geschützt ist
- Große, voll gummierte Füße an den äußeren Ecken der Waage bieten eine große Standfläche und einen Oberflächenwiderstand, der das Risiko minimiert, dass die Waagen auf glatten Oberflächen gleiten oder herabfallen
- Präzise Messungen mit OIML/EC-Typgenehmigung, um die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß den EG-Richtlinien und dem EN 45501 zu erfüllen oder zu übertreffen
- 100 – 240 VAC
- Abmessungen (T x B x H): Modell V41PW: 280 x 256 x 121 mm, Modell V41XW: 288 x 256 x 124 mm
Weitere Standardmerkmale und -anlagen: Verstellbare Füße, Libelle mit Beleuchtung, Navigation für Menü- und Modus-Setup bestätigt auf Tasten, Tragegriff für einfachen Transport, Edelstahlwanne und chemisch beständiger Schutzüberzug, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
- Wiegen – Bestimmen des Gewichts der Artikel in einer oder mehreren Wägeeinheiten g, kg – Verwenden einer Gewichtsanzeige von 0.2 bis 5 g für Zusätze, Gewürze und Hefe
- Prozentwägen – Inklusive Prozentwägung für Rezepturformulierung & Bäckereien
- Kontrollwägen – Anhand der hellen roten/gelben/grünen LEDs Behälter und Verpackungen problemlos nach Gewicht zum Sortieren, Graduieren und Portionieren füllen
- Akkumulation – Belassen einer laufenden Summe aller Artikel nach Gewicht für die Aufzeichnung langfristiger Produktionslaufergebnisse
Certifications
Designed and engineered to meet stringent OIML and NAWI Directive (Non Automatic Weighing Instruments)requirements for use in legal and prescribed applications such as in standard industries, stores or QC laboratories. Designed and verified to meet or exc
Specifications
Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden | |
Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS | |
Duales rotes LED-Display | |
0,001 kg | |
IP68 | |
≤0,5 Sekunden | |
3 kg |
Wiederaufladbar, Bleisäure | |
3 kg | |
190 x 242 mm | |
V41PWE3T-M | |
IR | |
-10 °C bis +40 °C | |
12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.