Learn More
Thermo Scientific™ Validex™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Validieren Sie das Leistungsverhalten des Flüssigpartikelzählers mit den Thermo Scientific™ Validex™ Zähl-Normalen in Präzisionsgrößen.
Marke: Thermo Scientific™ CRS-10
792.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Validieren Sie das Leistungsverhalten des Flüssigpartikelzählers mit den Thermo Scientific™ Validex™ Zähl-Normalen in Präzisionsgrößen. Hervorragend geeignet für die Kalibrierung und Validierung von Geräten in der Trinkwasserindustrie und für die Zählung und Kalibrierung von Flüssigpartikeln mit niedrigem Gehalt; Normale enthalten NIST™-rückführbare Polymerpartikel in hochreinem Wasser in Konzentrationen, die sich ideal zum Validieren des Leistungsverhaltens von Flüssigpartikelzählern eignen.
Partikelzählung in der Trinkwasserindustrie ist schnell zu einer unverzichtbaren Technologie geworden, wenn es um das Optimieren der Wasserqualität geht. Die meisten Partikelzähler, die in der Trinkwasserindustrie zum Einsatz kommen, arbeiten nach dem Prinzip der Lichtabschattung durch einzelne Partikel.
Eigenschaften:- Zusammensetzung der Suspension zur Förderung der Partikeldispersion optimiert
- Enthält 500 ml Suspension bei einer Nennkonzentration von 1000 Partikeln pro Milliliter
- Rührstab zur Unterstützung der Dispersion in der Flasche enthalten
- Zertifizierte Konzentration
- Hochreines Verdünnungsmittel
- Keine Verdünnung erforderlich
- Probenentnahme direkt aus der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden
- Größere Volumina für adäquate Tests
Spezifikation
Enthält geringe Mengen von Tensiden | |
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. | |
Speziell entwickelt für die Trinkwasserbranche zur Leistungsvalidierung von Flüssigpartikelzählern. | |
Validierung von Flüssigpartikelzählern | |
Partikel für die Zählkontrolle | |
1.05g/cm ³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
Produkt ist mindestens 3 Monate lang stabil. |
1000 Partikel/ml ± 10 % | |
Polymerpartikel in Wasser | |
Weiß oder farblos | |
Polystyrol | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
500 mL | |
< 3 % | |
10 μm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
287940_0625 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | CRS-10 |
284147_0325 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | CRS-10 |
278212_0924 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | CRS-10 |
273145 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | CRS-10 |
276268_0724 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | CRS-10 |