Learn More
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Erfüllt die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen, die von Kontaminationskontrolllaboratorien in der modernen Industrie gestellt werden.
Marke: Thermo Scientific™ 6010
141.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erfüllen Sie die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen von Kontaminationskontrolllaboratorien der modernen Industrie mit Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards, anwenderfreundlichen Kontrollzählern für Flüssigpartikel für 2000 Partikel pro Milliliter. Diese Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückführbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Eigenschaften:- Gebrauchsfertiger Partikelgrößenstandard (keine Verdünnung erforderlich) zum Validieren optischer Partikelzähler
- Jede Flasche enthält einen magnetischen Rührstab für saubere, bequeme und direkte Probenentnahme.
- Das wässrige Suspensionsmedium enthält eine Kombination von Dispersionssubstanzen, die verhindern, dass die Partikel zusammenkleben oder an Fließoberflächen des Partikelzählers hängenbleiben.
- Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar
Empfohlen für:
Prüfen der Kalibrierung des Flüssigkeitspartikelzählers.
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität | |
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. | |
Für Leistungsvalidierungen bei Flüssigpartikelzählern | |
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten | |
Partikel für die Zählkontrolle | |
1.05g/cm ³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
Produkt ist mindestens drei Monate lang haltbar |
2000 Partikel/ml ± 10 % | |
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Weiß oder farblos | |
Polystyrol | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
100 mL | |
s = 0.09 µm, 0.9 % CV | |
10,00 ± 0,08 μm |