Learn More
Thermo Scientific™ Validex™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Validieren Sie das Leistungsverhalten des Flüssigpartikelzählers mit den Thermo Scientific™ Validex™ Zähl-Normalen in Präzisionsgrößen.
259.00 CHF - 1375.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen von Tensiden
Konzentration 1.000 Partikel/ml 10 %
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polymerpartikel in Wasser
Beschreibung Speziell entwickelt für die Trinkwasserbranche zur Leistungsvalidierung von Flüssigpartikelzählern.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11848273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CRS-05
5 μm
259.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11858273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CRS-10
10 μm
1375.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Validieren Sie das Leistungsverhalten des Flüssigpartikelzählers mit den Thermo Scientific™ Validex™ Zähl-Normalen in Präzisionsgrößen. Hervorragend geeignet für die Kalibrierung und Validierung von Geräten in der Trinkwasserindustrie und für die Zählung und Kalibrierung von Flüssigpartikeln mit niedrigem Gehalt; Normale enthalten NIST™-rückführbare Polymerpartikel in hochreinem Wasser in Konzentrationen, die sich ideal zum Validieren des Leistungsverhaltens von Flüssigpartikelzählern eignen.
Partikelzählung in der Trinkwasserindustrie ist schnell zu einer unverzichtbaren Technologie geworden, wenn es um das Optimieren der Wasserqualität geht. Die meisten Partikelzähler, die in der Trinkwasserindustrie zum Einsatz kommen, arbeiten nach dem Prinzip der Lichtabschattung durch einzelne Partikel.
Eigenschaften:
  • Zusammensetzung der Suspension für die Förderung der Dispersion von Partikeln optimiert
  • Enthält 500 ml Suspension bei einer Nennkonzentration von 1000 Partikeln pro Milliliter
  • Rührstab zur Unterstützung der Dispersion in der Flasche enthalten
  • Zertifizierte Konzentration
  • UltraClean Verdünnungsmittel
  • Keine Verdünnung erforderlich
  • Probenahme direkt aus der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden
  • Größere Volumina für adäquate Tests
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen von Tensiden
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Speziell entwickelt für die Trinkwasserbranche zur Leistungsvalidierung von Flüssigpartikelzählern.
Validierung von Flüssigpartikelzählern
Partikel für die Zählkontrolle
500 mL
< 3
1.000 Partikel/ml 10 %
Polymerpartikel in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens 3 Monate lang stabil.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Validex™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards