Learn More
VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Touchscreen-Vakuumregler
Intuitive Bedienung von Rotationsverdampfung, Kurzweg-Destillation und mehr
Marke: VACUUBRAND™ 20700070
1930.29 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Findet automatisch Siedepunkte
- Vorprogrammierte Routinen für Vakuumöfen, Geltrockner, Filtration und mehr
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Routinen in wenigen Minuten
- Für Rotationsverdampfer und andere Membranpumpenanwendungen
- Pirani Steuerungspakete für die Kurzweg-Destillation und andere Drehschieber-/Scrollpumpen
- Zwei verschiedene Pirani-Pakete für Pumpen mit KF16- oder KF25-Flanschen
Spezifikation
0,1 mbar/Torr/hPa | |
Netzteil, integriertes Magnetventil | |
Aluminiumoxid-Keramikwandler | |
Funktioniert mit allen Membranpumpen | |
1080 mbar |
Touchscreen | |
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, universal | |
CEE/US/CH/UK/AUS/CN | |
Rotationsverdampfung | |
100 bis 240 Volt Wechselstrom |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
14Stunden
5Minuten
57Sekunden
15Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%