Learn More
VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Touchscreen-Vakuumregler
GREENER_CHOICE
Intuitive Bedienung von Rotationsverdampfung, Kurzweg-Destillation und mehr
2530.00 CHF - 3315.00 CHF
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, universal
Steckertyp CEE/US/CH/UK/AUS/CN
Maximaler Druck 1080 mbar
Spannung 100 bis 240 Volt Wechselstrom
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Max. Vakuum Zur Verwendung mit Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Max. Vakuum Zur Verwendung mit Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15937912
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20700070
0,1 mbar/Torr/hPa Funktioniert mit allen Membranpumpen Netzteil, integriertes Magnetventil
2530.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15922861
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20700100
10 bis 3 mbar/Torr/hPa Mit Drehschieberpumpen kompatibel Regler, Magnetventil, T-Stück, passende KF16-Spannungs- und Zentrierringe, Stromversorgung
3175.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16211762
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20700110
10 bis 3 mbar/Torr/hPa Mit Drehschieberpumpen kompatibel Regler, Magnetventil, T-Stück, passende KF25-Spannungs- und Zentrierringe, Stromversorgung
3315.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Findet automatisch Siedepunkte
  • Vorprogrammierte Routinen für Vakuumöfen, Geltrockner, Filtration und mehr
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Routinen in wenigen Minuten
  • Für Rotationsverdampfer und andere Membranpumpenanwendungen
  • Pirani Steuerungspakete für die Kurzweg-Destillation und andere Drehschieber-/Scrollpumpen
  • Zwei verschiedene Pirani-Pakete für Pumpen mit KF16- oder KF25-Flanschen
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, universal
CEE/US/CH/UK/AUS/CN
1080 mbar
100 bis 240 Volt Wechselstrom
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Touchscreen-Vakuumregler