Learn More
Welch Ilmvac™ Öl für Vakuumpumpe
Ein- und zweistufige Drehschieberpumpe. Das Fisherbrand™ Vakuumpumpenöl ist für die Verwendung mit der zweistufigen Drehschieberpumpen-Serie von Fisherbrand sowie den meisten anderen ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen konzipiert.
190.00 CHF - 556.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Öl für Vakuumpumpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10420853
Unterlagen ansehen
Welch Ilmvac™
800124
20 l
556.00 CHF
20 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10777544
Unterlagen ansehen
Welch Ilmvac™
800120-01
5 l
190.00 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Generisches Mineralöl für den Einsatz in den meisten ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen.
Spezifikation
Spezifikation
Öl für Vakuumpumpe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Öl für Vakuumpumpe