Learn More
Welch Ilmvac™ Öl für Vakuumpumpe
Ein- und zweistufige Drehschieberpumpe. Das Fisherbrand™ Vakuumpumpenöl ist für die Verwendung mit der zweistufigen Drehschieberpumpen-Serie von Fisherbrand sowie den meisten anderen ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen konzipiert.
Marke:  Welch Ilmvac™ 800120-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10777544
  • 190.00 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Generisches Mineralöl für den Einsatz in den meisten ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Öl für Vakuumpumpe
10 bis 5 mbar Dampfdruck
5 l
Zur allgemeinen Verwendung in Drehschieberpumpen
118 cSt Viskosität bei 40 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Öl für Vakuumpumpe > Volumen: 5 l