Learn More
Welch Ilmvac™ Öl für Vakuumpumpe
Ein- und zweistufige Drehschieberpumpe. Das Fisherbrand™ Vakuumpumpenöl ist für die Verwendung mit der zweistufigen Drehschieberpumpen-Serie von Fisherbrand sowie den meisten anderen ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen konzipiert.
Marke:  Welch Ilmvac™ 800124
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10420853
  • 556.00 CHF / 20 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Generisches Mineralöl für den Einsatz in den meisten ein- und zweistufigen Drehschieberpumpen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Öl für Vakuumpumpe
10–5 mbar
118 cSt Viskosität bei 40 °C
20 l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Welch Ilmvac™ Öl für Vakuumpumpe > Volumen: 20 l