Learn More
BrandTech™ Elektronische VACUUBRAND Vakuummessgeräte
VACUUBRAND Vakuummessgeräte sind quecksilberfrei.Wählen Sie zwischen Modellen für den Grob- oder Feinvakuumbereich.Vom Benutzer auswählbare Einheiten.
725.00 CHF - 1150.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15838894
![]() |
BrandTech™
20683220 |
Kapazitives Vakuummessgerät |
855.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15509311
![]() |
BrandTech™
20683210 |
Vakuummessgerät mit kombiniertem kapazitiven/Pirani-Wandler |
1150.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15711368
![]() |
BrandTech™
20682906 |
Kapazitives Absolutdruck-Vakuummessgerät |
725.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Das batteriebetriebene Modell DVR2pro ist transportabel und hat einen kapazitiven Wandler für Absolutdruckmessungen der Atmosphäre bis 1 mbar/Torr/hPA. Kombination aus digitaler/analoger Skala für einfaches Ablesen.
- Das VACUU VIEW-Modell verfügt über einen kapazitiven Wandler für die Absolutdruckmessung bis 0,1 mbar/Torr/hPA. Universalnetzteil.
- Das erweiterte VACUU VIEW-Modell verfügt über einen kombinierten kapazitiven/Pirani-Wandler für Messungen von 10 bis 3 mbar/Torr/hPA. Universalnetzteil.
Spezifikation
Verschiedene |