Learn More
BrandTech™ Elektronische VACUUBRAND Vakuummessgeräte
GREENER_CHOICE
VACUUBRAND Vakuummessgeräte sind quecksilberfrei.Wählen Sie zwischen Modellen für den Grob- oder Feinvakuumbereich.Vom Benutzer auswählbare Einheiten.
Marke:  BrandTech™ 20683220
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15838894
  • 855.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
  • Das batteriebetriebene Modell DVR2pro ist transportabel und hat einen kapazitiven Wandler für Absolutdruckmessungen der Atmosphäre bis 1 mbar/Torr/hPA. Kombination aus digitaler/analoger Skala für einfaches Ablesen.
  • Das VACUU VIEW-Modell verfügt über einen kapazitiven Wandler für die Absolutdruckmessung bis 0,1 mbar/Torr/hPA. Universalnetzteil.
  • Das erweiterte VACUU VIEW-Modell verfügt über einen kombinierten kapazitiven/Pirani-Wandler für Messungen von 10 bis 3 mbar/Torr/hPA. Universalnetzteil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumanwendungen im rauen/groben Vakuumbereich, Atmosphäre – 0,1 mbar Torr/hPa
Vakuummessgerät, Netzteil, KF16-Verbindungsstück mit kleinem Flansch und 6/10 mm-Schlauchanschluss
Kapazitives Vakuummessgerät
8,5 cm
16 cm
Vakuumanwendungen
Verschiedene
1 kg
25 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ Elektronische VACUUBRAND Vakuummessgeräte > Kapazitives Absolutdruck-Vakuummessgerät