Learn More
BrandTech™ Elektronische VACUUBRAND Vakuummessgeräte
VACUUBRAND Vakuummessgeräte sind quecksilberfrei.Wählen Sie zwischen Modellen für den Grob- oder Feinvakuumbereich.Vom Benutzer auswählbare Einheiten.
Marke: BrandTech™ 20682906
688.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das batteriebetriebene Modell DVR2pro ist transportabel und hat einen kapazitiven Wandler für Absolutdruckmessungen der Atmosphäre bis 1 mbar/Torr/hPA. Kombination aus digitaler/analoger Skala für einfaches Ablesen.
- Das VACUU VIEW-Modell verfügt über einen kapazitiven Wandler für die Absolutdruckmessung bis 0,1 mbar/Torr/hPA. Universalnetzteil.
- Das erweiterte VACUU VIEW-Modell verfügt über einen kombinierten kapazitiven/Pirani-Wandler für Messungen von 10 bis 3 mbar/Torr/hPA. Universalnetzteil.
Spezifikation
VACUUBRAND DVR2pro Absolutdruck-Vakuummessgerät | |
Vakuumsysteme | |
Verschiedene | |
0,7 kg | |
9 cm | |
1 mbar/Torr/hPa |
Anwendungen im Grobvakuumbereich – Atmosphäre bis 1 mbar/Torr/hPa | |
DVR2pro inklusive Bedienungsanleitung, 9-V-Alkalibatterie, Tragstangenverbinder und Zubehör für 8/10-mm-PTFE-Schläuche, 6-10-mm-Vakuumschlauch und KF16-Kleinflansch | |
Kapazitives Absolutdruck-Vakuummessgerät | |
22 cm | |
15 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %