Learn More
BD Vacutainer™ Serumröhrchen
Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet BD Vacutainer™ Serumröhrchen bestehen aus haltbarem PET-Kunststoff mit einem Hemogard™-Verschluss. Es enthält Silikapartikel, die zum Auslösen der Gerinnungsfunktion zugesetzt werden und mit CAT und CE gekennzeichnet sind.
182.00 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Serumröhrchen |
---|---|
Zusatzstoff | Silika |
Material | PET |
Verschlusstyp | Hemogard |
Verschlussfarbe | Rot |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12947686
|
BD
367837 |
6 ml | 13 x 100 mm |
182.00 CHF
1000 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12937686
|
BD
368975 |
4 mL | 13 x 75 mm |
222.00 CHF
1000 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
In order to obtain serum samples from plastic tubes, the tube must have a coagulation activator added. As the plastic surface alone is insufficient to trigger the coagulation within an acceptable time, BD Vacutainer™ plastic serum tubes have silica particles added for this purpose.
- These tubes are marked with the acronym CAT (Clot Activator Tube)
- Recommended minimum time for coagulation from patients who have not been treated with anticoagulants is 60 minutes
- Centrifuging conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
Spezifikation
Serumröhrchen | |
PET | |
Rot | |
Block |
Silika | |
Hemogard | |
Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet | |
CE, CAT |
Sicherheit und Handhabung
- TUBE PLN PLH 13X100 6.0 BLBLCE RD
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: quartz