Learn More
BD Vacutainer™ Serumröhrchen
Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet BD Vacutainer™ Serumröhrchen bestehen aus haltbarem PET-Kunststoff mit einem Hemogard™-Verschluss. Es enthält Silikapartikel, die zum Auslösen der Gerinnungsfunktion zugesetzt werden und mit CAT und CE gekennzeichnet sind.
Marke:  BD 368975
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12937686
  • 325.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Um Serumproben aus Kunststoffröhrchen zu erhalten, muss dem Röhrchen ein Koagulationsaktivator zugesetzt werden. Da die Kunststoffoberfläche allein nicht ausreicht, um die Gerinnung innerhalb einer akzeptablen Zeit auszulösen, werden den BD Vacutainer™ Kunststoff-Serumröhrchen zu diesem Zweck Siliziumdioxidpartikel zugesetzt.
  • Diese Röhrchen sind mit dem Akronym CAT (Clot Activator Tube) gekennzeichnet.
  • Die empfohlene Mindestdauer für die Gerinnung bei Patienten, die nicht mit Antikoagulanzien behandelt wurden, beträgt 60 Minuten
  • Zentrifugationsbedingungen: ≤1300 g für 10 Minuten bei 18–25 °°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Serumröhrchen
PET
4 mL
13 x 75 mm
Block
Silika
Hemogard™
Rot
Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet
CE, CAT
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TUBE PLN PLH 13X75 4.0 BLBLCE RD
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Quatrz