Learn More
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen
194.00 CHF - 198.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp K2EDTA-Röhrchen
Zusatzstoff K2-EDTA
Material PET
Verschlusstyp Hemogard
Verschlussfarbe Rosa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15744718
Unterlagen ansehen
BD
368841
2 ml
198.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12517886
Unterlagen ansehen
BD
368861
4 mL
194.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Spezifikation
K2EDTA-Röhrchen
PET
Rosa
Zur Gewinnung von entweder einer Vollblut- oder einer EDTA-Plasma-Probe
K2-EDTA
Hemogard
13 x 75 mm
Papier
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen