Learn More
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen
Marke:  BD 368841
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15744718
  • 198.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
K2EDTA-Röhrchen
PET
2 ml
13 x 75 mm
Papier
K2-EDTA
Hemogard
Rosa
Zur Gewinnung von entweder einer Vollblut- oder einer EDTA-Plasma-Probe
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
BD Vacutainer™ K2-EDTA-Röhrchen > Kapazität: 2 ml