Learn More
Asecos™ V-MOVE -90 Sicherheitsschränke
Für die sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen mit elektronischen Öffnungs-/Schließtüren.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Ausführung der Tür | Automatischer Verschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen |
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15939541
|
Asecos™
3503500135103 |
5 Einlegeböden: Je 50 kg, Einsätze: Je 50 kg, Bodenwannen: Je 13 l, maximale Beladung: 240 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15916371
|
Asecos™
3508504035100 |
4 Einlegeböden: Je 50 kg, Einsatz: 50 kg, Wanne: 13 l, maximale Beladung: 120 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15826501
|
Asecos™
3508604135104 |
4 Einlegeböden: Je 50 kg, Einsätze: Je 50 kg, Bodenwannen: Je 13 l, maximale Beladung: 240 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Optimale Integration und Raumnutzung: Mit einer Tiefe von 86 cm nutzen V-LINE-Schränke jetzt den Raum neben Laborabzügen und Werkbänken, den herkömmliche Gefahrstoffschränke ungenutzt gelassen haben
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Maximaler Komfort: Die vertikale Schubladentechnologie ermöglicht den Zugang und die Sichtbarkeit aller gelagerten Behälter von beiden Seiten
- Auf Knopfdruck öffnen und schließen die vertikalen Schubladen automatisch
- Die Schubladen gleiten sanft und leise aus dem und in das Gehäuse, ohne dass zusätzliche körperliche Anstrengungen erforderlich sind
- Die Stoppfunktion der vertikalen Schubladen erkennt Widerstände und verhindert ein Einklemmen
- Keine unbefugte Verwendung: Mit Zylinderschloss abschließbare Türen und Schränke können vom Kunden in ein bestehendes Hauptschlüsselsystem integriert werden
- Sperrstatusanzeige (rot/grün) vorhanden
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen ein akustisches/visuelles Signal aus
- Die mögliche Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, Auffangwannen am Boden und Schutzschienensysteme
- In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Belüftung – Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Sicherheitsschrank | |
Automatischer Verschluss | |
Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ V-MOVE -90 Sicherheitsschränke