Learn More
Asecos™ V-MOVE -90 Sicherheitsschränke
Für die sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen mit elektronischen Öffnungs-/Schließtüren.
Marke:  Asecos™ 3503500135103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15939541
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimale Integration und Raumnutzung: Mit einer Tiefe von 86 cm nutzen V-LINE-Schränke jetzt den Raum neben Laborabzügen und Werkbänken, den herkömmliche Gefahrstoffschränke ungenutzt gelassen haben
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Maximaler Komfort: Die vertikale Schubladentechnologie ermöglicht den Zugang und die Sichtbarkeit aller gelagerten Behälter von beiden Seiten
  • Auf Knopfdruck öffnen und schließen die vertikalen Schubladen automatisch
  • Die Schubladen gleiten sanft und leise aus dem und in das Gehäuse, ohne dass zusätzliche körperliche Anstrengungen erforderlich sind
  • Die Stoppfunktion der vertikalen Schubladen erkennt Widerstände und verhindert ein Einklemmen
  • Keine unbefugte Verwendung: Mit Zylinderschloss abschließbare Türen und Schränke können vom Kunden in ein bestehendes Hauptschlüsselsystem integriert werden
  • Sperrstatusanzeige (rot/grün) vorhanden
  • Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen ein akustisches/visuelles Signal aus
  • Die mögliche Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, Auffangwannen am Boden und Schutzschienensysteme
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
  • Belüftung – Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510
775 x 701 x 1750 mm
Automatischer Verschluss
5 Einlegeböden: Je 50 kg, Einsätze: Je 50 kg, Bodenwannen: Je 13 l, maximale Beladung: 240 kg
607 kg
Sicherheitsschrank
5 50 kg-Einlegeböden aus Stahlblech; 1 50 kg-Einsatz aus Stahlblech; 1 13 l-Wanne aus Stahlblech; 5 50 kg-Einlegeböden aus Stahlblech; 1 50 kg-Einsatz aus Stahlblech; 1 13 l-Wanne aus Stahlblech
860 x 819 x 1966 mm
Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen
2
Hellgrau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ V-MOVE -90 Sicherheitsschränke > 2 hellgraue Türen; 5 x 50 kg Einlegeböden