Learn More
UVP Ersatzröhren für kompakte und tragbare UV-Lampen
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 4 und 6 W.
19.40 CHF - 61.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp UV-Lampenröhre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Spannung Wirkleistung Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Spannung Wirkleistung Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
12812979
Unterlagen ansehen
UVP
34-0003-01
UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™-Lampe, UVG-4 Mini-UV-Lampe, UVG-11, UVGL-25 kompakte UV-Lampe, DE-1 und DE-4 Memorase™ EPROM-Begrenzer und mittelgroße UV-Ansichtsschränke 115 V 4 W 254 nm
39.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11902041
Unterlagen ansehen
UVP
34-0013-01
Kompakte 4 Watt-UV-Lampe 115 V 6 W 254 nm
61.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11786832
Unterlagen ansehen
UVP
34-0005-01
UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™-Lampe, UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, UVL-23RW kompakte UV-Lampe sowie mittelgroße UV-Ansichtsschränke 230 V 4 W 365 nm
19.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12862979
Unterlagen ansehen
UVP
34-0034-01
UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™-Lampe, UVSL-26P wiederaufladbare UV-Lampe, tragbare UV-Lampe sowie mittelgroße UV-Ansichtsschränke 230 V 6 W 365 nm
26.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Descripción
Descripción
  • Für 4w und 6w UV-Lampen
Especificaciones
Especificaciones
UV-Lampenröhre
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
UVP Ersatzröhren für kompakte und tragbare UV-Lampen
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado