Learn More
UVP Ersatzröhren für kompakte und tragbare UV-Lampen
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 4 und 6 W.
Marke: UVP 34-0003-01
Beschreibung
- Für 4w und 6w UV-Lampen
Spezifikation
UV-Lampenröhre | |
115 V | |
254 nm | |
5,31 in. | |
Je 1 |
UV-C | |
4 W | |
UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™-Lampe, UVG-4 Mini-UV-Lampe, UVG-11, UVGL-25 kompakte UV-Lampe, DE-1 und DE-4 Memorase™ EPROM-Begrenzer und mittelgroße UV-Ansichtsschränke | |
134,8 mm |