Learn More
UVP Ersatzröhren für kompakte und tragbare UV-Lampen
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 4 und 6 W.
Marke: UVP 34-0013-01
Beschreibung
- Für 4w und 6w UV-Lampen
Spezifikation
UV-C | |
6 W | |
Passend zur kompakten UV-Lampe mit 4 Watt | |
UV-Lampenröhre |
115 V | |
254 nm | |
Kompakte 4 Watt-UV-Lampe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Ersatzröhren für kompakte und tragbare UV-Lampen > Röhre 6 W, 254 nm, UV
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur