Learn More
UVP™ UVG-54 UV-Handlampe, 254 nm
Die Kurzwellen-UV-Handlampe mit 6 Watt verfügt über einen ergonomisch geformten Griff. Die UVP™ UVG-54 UV-Handlampe, 254 nm ist eine kompakte 230 V-Einheit, die für Sterilisations- und Hygieneanwendungen entwickelt wurde.
Marke:  UVP™ 95-0004-10
Artikelnummer. 11718221
  • 407.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leichte Lampen zur einfachen Handhabung
  • Für den Einsatz in Labor- und Edelsteinanwendungen
  • Langlebiges Gehäuse aus Kunststoff
  • Sechs Watt, 230 V, netzbetrieben
  • Ständer für Tischmontage erhältlich (Artikel-Nr. 98-0016-13)
Spezifikation
Spezifikation
Portable UV-Lampe
6 W
Kunststoff
6 W, 230 V, 50/60 Hz
Lampenständer J-129 (Handb.-Nr 98-0016-03)
50/60 Hz
378 mm
Je 1
230 V
254 nm
378 x 81 x 64 mm
Sterilisation, Hygiene und Inspektion in Labor- und Lapidaranwendungen
64 mm
254 nm UV-Röhrchen (Handb.-Nr 34-0013-01)
UVG-54
81 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
UVP™ UVG-54 UV-Handlampe, 254 nm > Wellenlänge: 254; Elektrische Anforderungen: 6 W/230 V