Learn More
HYDRANAL™-Feuchtetest-Kit, Honeywell Fluka™
Testkit für die visuelle Wasserbestimmung nach Karl Fischer ohne Titrator
Marke:  Honeywell-Hydranal 37858-1EA
Artikelnummer. 15685160
  • 362.94 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Feuchtigkeitstestkit
12 °C (53.6 °F)
1 St.
UN1993BE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™-Feuchtetest-Kit, Honeywell Fluka™ > 1EA KIT