Learn More
Cole-Parmer™ Druckmessgeräte
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
Marke: Cole-Parmer™ 68355-18
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Spezifikation
CE-konform | |
0.1 in. NPT(M), Lower | |
3-2-3 % Vollausschlag | |
0 bis 15 psi |
Hochwertige, kostengünstige Messgeräte für industrielle Prozesse | |
3,17 mm NPT (M), unten | |
Analog | |
Druckmesser für Versorgungsanlagen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Druckmessgeräte > Bereich:0 bis 15 psi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur