Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlgerät
Der Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlschrank ist zuverlässig für Speicheranwendungen mit Energie- und Platzsparfunktionen.
Marke: Fisherbrand™ IUE40086FV
14415.24 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Isotemp Ultratiefkühlgeräte, -80 °C, sind eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit und Betriebseinsparungen für jedes Labor. Die Vakuumtafelisolierung bietet maximale Lagerkapazität bei geringerem Platzbedarf.
Leistung
- Kohlenwasserstofftechnologie spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Ultratiefkühlgeräten mit Kältemittel(1) und verringert die Belastung von Betriebssystemen, womit hervorragende Zuverlässigkeit einhergeht
- Entwickelt für eine schnelle Wiederherstellung nach dem Öffnen der Tür, um den Schutz der Probe zu maximieren
- Nur der 53 dBA-Schallausgang ermöglicht die Verwendung der Geräte im Labor
Anwenderfreundlich
- Das Touchscreen-Informationscenter ist einfach verwendbar.
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen
Nachhaltigkeit
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Natürliche Kältemittel und wassergetriebene Schaumstoffisolierung, wodurch die Isotemp-Serie den F-Gas-Standards der Europäischen Union entspricht
Garantie
- Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, zusätzlich zwei Jahre nur auf Kompressorteile
Fußnoten: (1) Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag mit UXF600 = 14,9 kWh/Tag. Daten liegen vor
Serviceleistungen
2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, zusätzlich 2 Jahre auf Kompressorteile
Spezifikation
Ultratiefkühlschrank | |
–50 bis –86 °C | |
5,8 °C | |
Vakuum, Schaumstoff | |
Lackierter Stahl | |
Kapazitiver Touch | |
Grau | |
Langzeitlagerung | |
10 Jahre | |
Manuell | |
98,1 x 82,5 x 198,1 cm (38,62 x 32,48 x 77,99 in.) | |
98,1 cm | |
198,1 cm | |
82,5 cm | |
5,3 A | |
UK | |
230 V / 50 Hz | |
1 | |
R290/R170+R290 Mix |
19,4 cu. ft. | |
RTD Sonde | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Lackierter Stahl | |
Schrank, IUE40086FV | |
4 | |
Luftkühlung | |
2 | |
USA: 2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, zusätzlich 2 Jahre auf Kompressorteile CA: 5 Jahre Standardgarantie |
|
6 in. | |
38,62 in. | |
77,99 in. | |
32,48 in. | |
Ja | |
Ja | |
230 V | |
50 Hz | |
9,6 kWh/Tag | |
2-Zoll-Boxen (400) |
Videos
-
Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer FR
-
Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer DE
-
Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer EN
-
Fisherbrand - POTM - OCT DE
-
Fisherbrand - POTM - OCT FR
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
87Stunden
20Minuten
19Sekunden
17Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen