Learn More
Liebherr™ Perfection Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist mit der Liebherr-Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Laboranwendungen ausgestattet.
4435.00 CHF - 5200.00 CHF
Spezifikation
Typ Lab Fridge
Temperaturbereich 3°C bis 16°C
Temperatursensor PT1000
Temperatur (Sollwert) +5°C
Kältemittel R 600a
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17868306
Unterlagen ansehen
Liebherr™
SRFvh 4001
394 L
4435.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17878306
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
SRFVH5501
558 L
5200.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, +- 2 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung.
  • Kältemittel R 600a , Anschlussleistung 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Digitale Steuerung mit 2,4 in. Touch & Swipe-Farbdisplay und 0,1°C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsport für externer Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmverlauf mit Min/Max-Temperaturen, Dauer usw.
  • Innenbeleuchtung (Kühlschrank: vertikale LED an der linken Seitenwand, Gefrierschrank: LED an der Vorderseite oben außen)
  • Türverriegelung, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Perfection Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke