Learn More
Liebherr™ Perfection Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist mit der Liebherr-Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Laboranwendungen ausgestattet.
Marke: Liebherr™ SRFVH5501
4662.28 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Temperaturbereich +3 / +16°C, +- 2 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
- Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung.
- Kältemittel R 600a , Anschlussleistung 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Digitale Steuerung mit 2,4 in. Touch & Swipe-Farbdisplay und 0,1°C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
- Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
- Zugangsport für externer Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Alarmverlauf mit Min/Max-Temperaturen, Dauer usw.
- Innenbeleuchtung (Kühlschrank: vertikale LED an der linken Seitenwand, Gefrierschrank: LED an der Vorderseite oben außen)
- Türverriegelung, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Lab Fridge | |
3°C bis 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Schrank, SRFvh 5501 | |
Front with Brake (100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
558 L | |
PT1000 | |
±2 K | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
4 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Perfection | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2.0 A | |
220/240 V | |
171 kWh/a |