Learn More
Kinesis™ PEEK-Niederdruck-Verbindungsbaugruppe
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
53.50 CHF - 61.80 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13030390
|
Idex
P-703 |
Naturfarben | Verbindungsstück | Mit 2 P-300/P-335, 1/8 Zoll, 1/4-28, 0,050 Zoll (1,25 mm) THRU |
61.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13020390
|
Kinesis™
P-702 |
Naturfarben | Verbindungsstück | Mit 2 P-200/P-235, 1/16 Zoll, 1/4-28, 0,020 Zoll (0,5 mm) THRU |
61.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16503242
|
Idex
P-720 |
Naturfarben | Verbindungsstück | MicroTight Hülsen; 2F-125/1P-553, 6-32 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- 1/4-28-Anschlüsse mit flachem Boden
- Max. Druck von 1000 psi (69 bar)
- Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,030 Zoll
- 0,41 μl Hubvolumen
Spezifikation
PEEK |